Läs mer
6-amino-4-metoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidin, TRC
Produktkod. 30324685
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30324685 500 mg
1 options
Produktkod. 30324685 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA294925500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-4-methoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
CAS 100644-67-5
Molekylformel C6 H7 N5 O
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-Methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
InChI formel InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-2-8-11-4(3)9-6(7)10-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
LEDER N1=CC=2C(=NC(=NC2N1)N)OC
IUPAC-namn 4-metoxi-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amin
Molekylvikt (g/mol) 165.16
Formel vikt 165.07