Läs mer
6-Amino-5-1,3-dimetyl-5-(formamido)uracil, TRC
Produktkod. 30003366
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003366 250 mg
30004490 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30003366 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA609570250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7597-60-6
Molekylformel C7 H10 N4 O3
Molekylvikt (g/mol) 198.18
Synonym N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide, Theophylline-Ethylenediamine Imp. C (EP), Caffeine Imp. B (EP), Theophylline Imp. C (EP)
IUPAC-namn N-(4-amino-1,3-dimetyl-2,6-dioxopyrimidin-5-yl)formamid
LEDER CN1C(=C(NC=O)C(=O)N(C)C1=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10N4O3/c1-10-5(8)4(9-3-12)6(13)11(2)7(10)14/h3H,8H2,1-2H3,(H,9,12)
Formel vikt 198.0753
Procent renhet >95%