Läs mer
6-Amino-5(2,2-diethoxyethyl)-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-5(2,2-diethoxyethyl)-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine |
| CAS | 7400-05-7 |
| Molekylformel | C10 H17 N3 O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3O3S/c1-3-15-7(16-4-2)5-6-8(11)12-10(17)13-9(6)14/h7H,3-5H2,1-2H3,(H4,11,12,13,14,17) |
| LEDER | CCOC(Cc1c(N)nc(S)nc1O)OCC |
| IUPAC-namn | 6-amino-5-(2,2-diethoxyethyl)-2-sulfanylpyrimidin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.33 |
| Formel vikt | 259.0991 |