Läs mer
6-Amino-5-(4-sulfonamidobenzoyl)-N-(methylamino)-1-methyluracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-5-(4-sulfonamidobenzoyl)-N-(methylamino)-1-methylura |
| CAS | 149981-39-5 |
| Molekylformel | C13 H15 N5 O5 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N5O5S/c1-15-17-24(22,23)8-5-3-7(4-6-8)10(19)9-11(14)18(2)13(21)16-12(9)20/h3-6,15,17H,14H2,1-2H3,(H,16,20,21) |
| LEDER | CNNS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C2=C(N)N(C)C(=O)NC2=O |
| IUPAC-namn | 4-(6-amino-1-methyl-2,4-dioxopyrimidine-5-carbonyl)-N'-methylbenzenesulfonohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.35 |
| Formel vikt | 353.0794 |