Läs mer
6-Amino-5-azacytidine, MedChemExpress
Produktkod. 16454508
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16454508 10 mg
1 options
Produktkod. 16454508 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111643
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
MedChemExpress 6-Amino-5-azacytidine inhibits the growth of bacteria E. coli.
6-Amino-5-azacytidine inhibits the growth of bacteria E. coli.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-5-azacytidine
CAS 105331-00-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H13N5O5
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation H2O : 14.71 mg/mL (56.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(N)=NC(N)=N1
Molekylvikt (g/mol) 259.22
Formel vikt 259.22
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation