Läs mer
6-amino-5-bromoquinoxalin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-5-bromoquinoxaline |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2 |
| Formel vikt | 222.9745 |