Läs mer
6-amino-5-bromoquinoxalin, TRC
Produktkod. 30134380
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134380 25 g
17962095 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134380 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60188525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50358-63-9
Molekylformel C8 H6 Br N3
Molekylvikt (g/mol) 224.06
Synonym 5-Bromo-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-6-aminoquinoxaline, 5-Bromoquinoxalin-6-amine, 6-Amino-5-bromoquinoxaline
IUPAC-namn 5-bromoquinoxalin-6-amin
LEDER Nc1ccc2nccnc2c1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-5-bromoquinoxaline
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2
Formel vikt 222.9745