missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-amino-5-chloro-2-cyclopropylpyrimidine-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminocyclopyrachlor |
| CAS | 858956-08-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 H8 Cl N3 O2 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 6-amino-5-chloro-2-cyclopropyl-, 6-Amino-5-chloro-2-cyclopropyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, Aminocyclopyrachlor, DPX-MAT 28 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClN3O2/c9-4-5(8(13)14)11-7(3-1-2-3)12-6(4)10/h3H,1-2H2,(H,13,14)(H2,10,11,12) |
| LEDER | Nc1nc(nc(C(=O)O)c1Cl)C2CC2 |
| IUPAC-namn | 6-amino-5-chloro-2-cyclopropylpyrimidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.621 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?