missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Amino-5-ethyl-5-phenyl-2,4(3H,5H)-pyrimidinedione, TRC

Produktkod. 30323972
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323972 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30323972 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60936050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (5RS)-5-ethyl-6-imino-5-phenyldihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
CAS 58042-96-9
Molekylformel C12 H13 N3 O2
Kvantitet 50 mg
Synonym (5RS)-5-Ethyl-6-imino-5-phenyldihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Phenobarbital Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O2/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(13)14-11(17)15-10(12)16/h3-7H,2H2,1H3,(H3,13,14,15,16,17)
LEDER CCC1(C(=N)NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 5-ethyl-6-imino-5-phenyl-1,3-diazinane-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 231.25
Formel vikt 231.1008
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.