missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Amino-5-nitropyridin-2-one, MedChemExpress
Beskrivning
6-Amino-5-nitropyridin-2-one is a pyridine base and used as a nucleobase of hachimoji DNA, in which it pairs with 5-aza-7-deazaguanine.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-5-nitropyridin-2-one |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 211555-30-5 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H5N3O3 |
| Löslighetsinformation | H2O : 2 mg/mL (12.89 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=CC([N+]([O-])=O)=C(N)N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.11 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?