missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Amino-5-nitroso-2-thiouracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-5-nitroso-2-thiouracil |
| CAS | 1672-48-6 |
| Molekylformel | C4H4N4O2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-Amino-2,3-dihydro-5-nitroso-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 6-Amino-5-nitroso-2-thio-uracil, 4-Amino-6-hydroxy-2-mercapto-5-nitrosopyrimidine, 6-Amino-5-nitroso-2-thiouracil, NSC 229540 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N4O2S/c5-2-1(8-10)3(9)7-4(11)6-2/h(H4,5,6,7,9,11) |
| LEDER | NC1=C(N=O)C(=O)NC(=S)N1 |
| IUPAC-namn | 6-amino-5-nitroso-2-sulfanylidene-1H-pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.17 |
| Formel vikt | 172.0055 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?