missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Amino-5-nitroso-3-methyluracil-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-5-nitroso-3-methyluracil-d3 |
| CAS | 1246819-56-6 |
| Molekylformel | C5H3D3N4O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6-Amino-3-methyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N4O3/c1-9-4(10)2(8-12)3(6)7-5(9)11/h6H2,1H3,(H,7,11)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=C(N=O)C1=O)N |
| IUPAC-namn | 6-amino-5-nitroso-3-(trideuteriomethyl)-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.14 |
| Formel vikt | 173.0628 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?