missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Amino-5-nitroso-3-methyluracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-5-nitroso-3-methyluracil |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Amino-5-nitroso-3-methyluracil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N4O3/c1-9-4(10)2(8-12)3(6)7-5(9)11/h6H2,1H3,(H,7,11) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 170.044 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?