Läs mer
6-Amino-5-nitrouracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-5-nitrouracil |
| CAS | 3346-22-3 |
| Molekylformel | C4 H4 N4 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N4O4/c5-2-1(8(11)12)3(9)7-4(10)6-2/h(H4,5,6,7,9,10) |
| LEDER | NC1=C(C(=O)NC(=O)N1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 6-amino-5-nitro-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.1 |
| Formel vikt | 172.0233 |