missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Amino-6-deoxy-D-glucose Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-6-deoxy-D-glucose, Hydrochloride |
| CAS | 55324-97-5 |
| Molekylformel | C6 H13 N O5 . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.NC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.63 |
| Formel vikt | 215.0561 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?