Läs mer
6-amino-9-metylpurin (9-metyladenin), TRC
Produktkod. 30326038
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30326038 1 g
1 options
Produktkod. 30326038 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6174501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-9-methylpurine
CAS 700-00-5
Molekylformel C6 H7 N5
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-4-5(7)8-2-9-6(4)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9)
LEDER Cn1cnc2c(N)ncnc12
IUPAC-namn 9-metylpurin-6-amin
Molekylvikt (g/mol) 149.15
Formel vikt 149.0701