Läs mer
6-Amino-benzoxazole, Maybridge
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-benzoxazole |
| CAS | 177492-52-3 |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Molekylformel | C7H6N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | benzo d oxazol-6-amine, 6-aminobenzoxazole, 6-benzoxazolamine, benzooxazol-6-ylamine, 6-amino-benzoxazole, benzoxazole-6-ylamine, pubchem17704, 6-amino-1,3-benzoxazole, # |
| InChI-nyckel | ZJYIRVSPPOOPCL-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC2=C(C=C1N)OC=N2 |
| IUPAC-namn | 1,3-benzoxazol-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.138 |
| Visa mer |