missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Amino-N-b-D-glucopyranosylhexanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-N-beta-D-glucopyranosylhexanamide |
| CAS | 83387-51-3 |
| Molekylformel | C12H24N2O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O6/c13-5-3-1-2-4-8(16)14-12-11(19)10(18)9(17)7(6-15)20-12/h7,9-12,15,17-19H,1-6,13H2,(H,14,16)/t7-,9-,10+,11-,12-/m1/s1 |
| LEDER | NCCCCCC(=O)N[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | 6-amino-N-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]hexanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.33 |
| Formel vikt | 292.1634 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?