Läs mer
6-aminobenso[b]tiofen-1,1-dioxid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10465512
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10465512 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10069271 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10465512 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MWP00044CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 20503-40-6
Molekylformel C8H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 181.209
MDL-nummer MFCD00173800
InChI-nyckel KRUCRVZSHWOMHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminobenzo b thiophene 1,1-dioxide, 6-amino-1h-1lambda-6-benzo b thiophene-1,1-dione, 6-amino-1,1-dioxobenzo b thiophene, benzo b thiophen-6-amine,1,1-dioxide, 6-amino-1lambda6-benzothiophene-1,1-dione, 6-amino-1??-benzothiophene-1,1-dione, 6-amino-1, pubchem14478, maybridge1_005192, 6-aminobenzo b thiole-1,1-dione
PubChem CID 2779855
IUPAC-namn 1,1-dioxo-l-bensotiofen-6-amin
LEDER C1=CC(=CC2=C1C=CS2(=O)=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminobenzo[b]thiophene 1, 1-dioxide
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 181.21
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk