Läs mer
6-Aminobenzo[d]oxazol-2(3H)-one, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 30945107
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30945107 250 mg 250mg
30935661 100 mg 100mg
30937956 1 g 1g
30937532 25 g 25g
30944945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30945107 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD108040250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
CAS 22876-17-1
Molekylformel C7H6N2O2
MDL-nummer MFCD00463899
Kvantitet 250 mg
LEDER NC1=CC2=C(NC(=O)O2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Procent renhet 95%