Läs mer
6-Aminobenzothiazole, 98+%
Produktkod. 11494324
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494324 5 g 5g
11484324 1 g 1g
11404334 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494324 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12601.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 533-30-2 | C7H6N2S | 150.199 g/mol
6-Aminobensotiazol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Aminobensotiazol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 533-30-2
Molekylformel C7H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 150.199
MDL-nummer MFCD00015461
InChI-nyckel FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminobenzothiazole, 6-benzothiazolamine, benzo d thiazol-6-amine, 6-amino-benzothiazole, benzothiazole, 6-amino, benzothiazol-6-amine, benzothiazol-6-ylamine, unii-9yfg4wuj1g, 9yfg4wuj1g, 1,3-benzothiazol-6-ylamine
PubChem CID 68288
IUPAC-namn 1,3-bensotiazol-6-amin
LEDER C1=CC2=C(C=C1N)SC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminobenzothiazole
Smältpunkt 86°C to 90°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 116381
Merck Index 14,425
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 150.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.