Läs mer
6-Aminobenzoxazole, 95%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
6-Aminobenzoxazole is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents and heat.
6-Aminobenzoxazole is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents and heat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Aminobenzoxazole |
| Smältpunkt | 95°C to 97°C |
| Färg | Orange to Brown |
| Kvantitet | 250 mg |
| Känslighet | Air Sensitive |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vikt | 134.1 |
| Procent renhet | 95% |
| Fysisk form | Solid |