Läs mer
6-aminokapronsyra, 99+%
Produktkod. 10578650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10578650 100 g Plastflaska 100g
10244080 500 g Plastflaska 500g
10482865 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
11935331 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10578650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    988.16 SEK
    887.65 SEK / 100g
    Save 100.51 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
CAS: 60-32-2 | C6H13NR2 | 131,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-32-2
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.17
InChI-nyckel SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
IUPAC-namn 6-aminohexansyra
LEDER C(CCC(=O)O)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminocaproic acid
Smältpunkt 204,0 °C till 209,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2N(CH2)5CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 04,434
Merck Index 15,427
Löslighetsinformation (13g/100ml H2O) Klar färglös lösning
Formel vikt 131.17
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Aminocaproic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.