Läs mer
6-Aminocaproic Acid Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Aminocaproic Acid Dimer |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O3/c13-9-5-1-3-7-11(15)14-10-6-2-4-8-12(16)17/h1-10,13H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| Formel vikt | 244.1787 |
| Procent renhet | >95% |