Läs mer
6-(Aminocarbonyl)-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,6-Tetrahydrophthalamic acid |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2,3,6-Tetrahydrophthalamic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO3/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H2,9,10)(H,11,12) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Formel vikt | 169.0739 |