Läs mer
6-(Aminocarbonyl)pyridine-3-boronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Aminocarbonyl)pyridine-3-boronic Acid |
| CAS | 1164100-82-6 |
| Molekylformel | C6H7BN2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | B-[6-(Aminocarbonyl)-3-pyridinyl]boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7BN2O3/c8-6(10)5-2-1-4(3-9-5)7(11)12/h1-3,11-12H,(H2,8,10) |
| LEDER | NC(=O)c1ccc(cn1)B(O)O |
| IUPAC-namn | (6-carbamoylpyridin-3-yl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.94 |
| Formel vikt | 166.055 |