Läs mer
6-Aminochrysene, MedChemExpress
Produktkod. 16402986
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
16402986 25 mg
1 options
Produktkod. 16402986 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108315
MedChemExpress 6-Aminochrysene (6-Aminochrysene) is an aromatic amine used as a chemotherapeutic agent in the treatment of splenomegaly, myeloid leukemia, and breast cancer.
6-Aminochrysene (6-Aminochrysene) is an aromatic amine used as a chemotherapeutic agent in the treatment of splenomegaly, myeloid leukemia, and breast cancer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminochrysene
Fysisk form Solid
CAS 2642-98-0
Färg Yellow
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H13N
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym 6-Chrysenamine
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (1027.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=C2C=CC=CC2=C3C(C4=CC=CC=C4C=C3)=C1
Molekylvikt (g/mol) 243.3
Formel vikt 243.3
Procent renhet 95.0%