Läs mer
6-Aminochrysene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Aminochrysene |
| CAS | 2642-98-0 |
| Molekylformel | C18 H13 N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Chrysenamine (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 6-Aminochrysene, Chrysenex, Chrysonex, NSC 80186 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13N/c19-18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11H,19H2 |
| LEDER | Nc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14 |
| IUPAC-namn | chrysen-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.3 |
| Formel vikt | 243.1048 |