Läs mer
6-aminokumarinhydroklorid, 97 %
Produktkod. 11387606
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387606 1 g 1g
11397606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11168.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63989-79-7 | C9H8ClNO2 | 197,62 g/mol
6-aminokumarinhydroklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Aminokumarinhydroklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63989-79-7
Molekylformel C9H8ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 197.62
MDL-nummer MFCD00082671
InChI-nyckel OSIGAIXSSYAHEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminocoumarin hydrochloride, 6-amino-2h-chromen-2-one hydrochloride, 6-aminochromen-2-one hydrochloride, 2-oxochromen-6-yl azanium chloride, 6-aminocoumarin hci, acmc-20am07, 6-amino-chromen-2-one hydrochloride, 2-oxochromen-6-yl ammonium chloride, 6-amino-2h-chromen-2-one hydrochloride 1:1
PubChem CID 356789
IUPAC-namn 6-aminokromen-2-on;hydroklorid
LEDER [Cl-].[NH3+]C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminocoumarin hydrochloride
Smältpunkt >260°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 3698955
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 197.62
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.