Läs mer
6-Aminohexanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Aminohexanenitrile |
| CAS | 2432-74-8 |
| Molekylformel | C6H12N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5-Cyanopentylamine, 6-Aminocapronitrile, 6-Aminohexanonitrile, NSC 510, epsilon-Aminocapronitrile, ω-Aminocapronitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-5,7H2 |
| LEDER | NCCCCCC#N |
| IUPAC-namn | 6-aminohexanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.17 |
| Formel vikt | 112.1 |