Läs mer
6-Aminohexanoic acid, 99%
Produktkod. 11427746
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11427746
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14719.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
6-aminohexanoic acid, CAS # 60-32-2, is a synthetic lysine derivative with inhibitory activity against fibrinolysis. It shows hematologic activity. | CAS: 60-32-2 | C6H13NO2 | 131.175 g/mol
6-aminohexansyra används som en mellanprodukt i polymerisationen av nylon-6. Det är involverat i extraktion av aldehyder från reaktionsblandningen samt för att förbättra solubiliseringen av membranproteiner i elektrofores. Det fungerar som en hämmare av fibrinolys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • 6-aminohexansyra, en epsilon-aminosyra, uppvisar en antifibrinolytisk och hematologisk aktivitet
  • Denna förening inhiberar kompetitivt aktiveringen av plasminogen; det minskar följaktligen omvandlingen av plasminogen till plasmin (fibrinolysin), ett enzym som ansvarar för nedbrytningen av fibrinproppar, fibrinogen och andra plasmaproteiner, inklusive prokoagulantfaktorerna V och VIII
Ansökan
  • Det har använts som en mellanprodukt i polymerisationen av nylon-6
  • Det används för biomolekylära tillämpningar för att extrahera aldehyder från reaktionsblandningen och för att öka membranproteinsolubilisering i elektroforesexperiment
  • Det har beskrivits att hämma plasminogenbindning till aktiverade blodplättar
  • Denna förening kan binda och inaktivera karboxipeptidas B
  • Denna förening kan också hämma aktiveringen av den första komponenten i komplementsystemet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-32-2
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.175
MDL-nummer MFCD00008238
InChI-nyckel SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
IUPAC-namn 6-aminohexansyra
LEDER C(CCC(=O)O)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminohexanoic acid
Smältpunkt 210°C to 212°C
Analysprocentintervall ≥99%
Linjär formel H2N(CH2)5CO2H
Kvantitet 500 g
Beilstein 906872
Merck Index 14,432
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Practically insoluble in ether and chloroform.
Formel vikt 131.18
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Aminohexanoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 6-Aminohexanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.