Läs mer
6-Aminohexanoic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Aminohexanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 4321-58-8 |
| Molekylformel | C6 H13 N O2 . H Cl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | ε-Aminocaproic Acid Hydrochloride, 6-Aminocaproic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(8)9;/h1-5,7H2,(H,8,9);1H |
| LEDER | Cl.NCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-aminohexanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.634 |
| Formel vikt | 167.0713 |