Läs mer
6-Aminohexanoic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15858170
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15858170 1 kg 1kg
15838170 5 g 5g
15848170 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15858170 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8001451000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-32-2
Kvalitet Research
Molekylformel H2N(CH2)5COOH
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Spezifikation
Smältpunkt 205°C
Densitet 1.1313 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00008238
Kvantitet 1 kg
Synonym 6-Aminohexanoic acid, 6-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.