Läs mer
6-aminohexansyra, TRC
Produktkod. 30309113
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30309113 100 g
1 options
Produktkod. 30309113 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA609985100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminocaproic acid
CAS 60-32-2
Molekylformel C6 H13 N O2
Kvantitet 100 g
Synonym Aminocaproic Acid, ε-Aminocaproic acid, ε-Amino-n-hexanoic acid, ε-Aminocaproic acid, ε-Aminohexanoic acid, ε-Leucine, ε-Norleucine, ω-Aminocaproic acid, ω-Aminohexanoic acid, 177 J.D., 6-Amino-n-hexanoic acid, 6-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, ACS, Acepramin, Acepramine, Acikaprin, Afibrin, Amicar, Amikar, Aminokapron, CL 10304, CY 116, Caplamin, Capramol, Caprocid, Caprolisin, EACA, EACS, Epsamon, Epsicapron, Epsikapron, Epsilcapramin, Epsilon S, Hemocaprol, Hemopar, Hepin, Ipsilon, NSC 212532, NSC 26154, NSC 400230, Respramin
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
LEDER NCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn 6-aminohexansyra
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Formel vikt 131.0946