missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Aminohexyl Methanethiosulfonate Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Aminohexyl Methanethiosulfonate Hydrobromide |
| CAS | 1216618-83-5 |
| Molekylformel | C7H18BrNO2S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Aminohexyl MTS HBr, MTSHA |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO2S2.BrH/c1-12(9,10)11-7-5-3-2-4-6-8;/h2-8H2,1H3;1H |
| LEDER | Br.CS(=O)(=O)SCCCCCCN |
| IUPAC-namn | 6-methylsulfonylsulfanylhexan-1-amine;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.26 |
| Formel vikt | 290.9962 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?