missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(6-Aminohexyl)trimethylammonium Bromide Hydrobromide, TRC

Produktkod. 30132858
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132858 250 mg
30012144 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132858 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA611080250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 33968-67-1
Molekylformel C9 H23 N2 . Br . Br H
Molekylvikt (g/mol) 320.11
Synonym 6-Amino-N,N,N-trimethyl-1-hexanaminium Bromide Hydrobromide, Aminoquat, Colesevelam Aminoquat Impurity HBr
IUPAC-namn 6-aminohexyl(trimethyl)azanium;bromide;hydrobromide
LEDER Br.[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCN

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (6-Aminohexyl)trimethylammonium Bromide Hydrobromide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H23N2.2BrH/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8-10;;/h4-10H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
Formel vikt 318.0306
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.