Läs mer
6-Aminoisoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Aminoisoquinoline |
| CAS | 23687-26-5 |
| Molekylformel | C9 H8 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Isoquinolin-6-ylamine, 6-Isoquinolinamine, isoquinolin-6-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9/h1-6H,10H2 |
| LEDER | Nc1ccc2cnccc2c1 |
| IUPAC-namn | isoquinolin-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.173 |
| Formel vikt | 144.069 |