Läs mer
6-(aminometyl)indol, 97 %
Produktkod. 15450878
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450878 250 mg 250mg
15430878 1 g 1g
15440878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54640.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 3468-17-5 | C9H10N2 | 146,19 g/mol
6-(aminometyl)indol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 6-(aminometyl)indol används som en organisk
kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3468-17-5
Molekylformel C9H10N2
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD06213839
InChI-nyckel FURRUNQWZZOXOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indole-6-methanamine, 1h-indol-6-yl methanamine, 1h-indol-6-ylmethylamine, 1-1h-indol-6-yl methanamine, 6-aminomethylindole, 6-aminomethyl indole, 1h-indol-6-ylmethyl amine, indole, 6-aminomethyl, c-1h-indol-6-yl-methylamine
PubChem CID 17221101
IUPAC-namn lH-indol-6-ylmetanamin
LEDER NCC1=CC=C2C=CNC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Aminomethyl)indole
Kvantitet 250 mg
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 146.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.