Läs mer
6-aminonicotinamid, 99 %
Produktkod. 11376956
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11376956 5 g 5g
11366956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06692.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 329-89-5 | C6H7N3O | 137,14 g/mol
6-Aminonicotinamid inducerar apoptos i tumörceller. Det används kliniskt vid spridd neoplastisk sjukdom. Det fungerar också som 6-fosfoglukonatdehydrogenashämmare. Det hjälper till vid behandling av psoriasis. Det används som cancerkemoterapeutiskt läkemedel hos djur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid (DMSO). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel. Förvara vid -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329-89-5
Molekylformel C6H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00006327
InChI-nyckel ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
PubChem CID 9500
ChEBI CHEBI:74514
IUPAC-namn 6-aminopyridin-3-karboxamid
LEDER NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminonicotinamide
Smältpunkt 246 °C till 248 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 116042
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid (DMSO). Olöslig i vatten.
Formel vikt 137.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.