Läs mer
6-Aminonicotinamid, Mikromol™
Produktkod. 30052320
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052320 25 mg
1 options
Produktkod. 30052320 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0552.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
6-Aminonicotinamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminonicotinamide
CAS 329-89-5
Analyt- eller komponentnamn 6-Aminonicotinamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H7 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Pyridinecarboxamide, 6-amino-, Nicotinamide, 6-amino- (8CI), 6-Amino-3-pyridinecarboxamide, 2-Amino-5-carbamoylpyridine, 5-Aminocarbonyl-2-Aminopyridine, 6 AN, NSC 21206, SR 4388
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
LEDER NC(=O)c1ccc(N)nc1
IUPAC-namn 6-aminopyridin-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 137.139
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 137,0589 g/mol