Läs mer
6-aminonikotinamid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11416492 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416492 1 g 1g
11426492 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416492 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215010301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1755.00 SEK
    1670.85 SEK / 1g
    Save 84.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 329-89-5
Molekylformel C6H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00006327
InChI-nyckel ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
PubChem CID 9500
ChEBI CHEBI:74514
IUPAC-namn 6-aminopyridin-3-karboxamid
LEDER NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminonicotinamide
Kvantitet 1 g
Formel vikt 137.1
Fysisk form Fast