Läs mer
6-Aminopenicillanic acid, 96%
Produktkod. 10234560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10234560 25 g Glasflaska 25g
10568863 10 g Glass bottle 10g
10456900 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10234560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104250250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 551-16-6 | C8H12N2O3S | 216.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 551-16-6
Molekylformel C8H12N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 216.26
MDL-nummer MFCD00005176
InChI-nyckel NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Synonym 6-aminopenicillanic acid, 6-apa, penicin, penin, aminopenicillanic acid, 6-aps, phenacyl 6-aminopenicillinate, 6-aminopenicillamine acid, 6-aminopenicillanate, 2s,5r,6r-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid
PubChem CID 11082
ChEBI CHEBI:16705
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra
LEDER CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminopenicillanic acid
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 197°C to 203°C
Färg Vit till grädde
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 454
Specifik rotation + 276.3
Formel vikt 216.25
Procent renhet 96%
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Aminopenicillanic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.