Läs mer
6-Aminophthalide, 95%
Produktkod. 11403148
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403148 0.5 g 0.5g
11483138 2.5 g 2.5g
11493138 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18896.02
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 57319-65-0 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
Det används för att producera 6-acetylamino-ftalid. Det används också som utgångsmaterial i reduktionsreaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används för att producera 6-acetylamino-ftalid. Det används också som utgångsmaterial i reduktionsreaktionen.
Löslighet Lösligt i vatten 1360 mg
/L 25 C.°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57319-65-0
Molekylformel C8H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 149.149
MDL-nummer MFCD00033530
InChI-nyckel ZIJZDNKZJZUROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminophthalide, 6-aminoisobenzofuran-1 3h-one, 6-amino-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-amino-2-benzofuran-1 3h-one, 6-amino-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-amino, 6-amino-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-amino-1 3h-isobenzofuranone, 6-amino-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-aminophthalid
PubChem CID 93631
IUPAC-namn 6-amino-3H-2-bensofuran-1-on
LEDER C1C2=C(C=C(C=C2)N)C(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminophthalide
Smältpunkt 182°C to 185°C
Kvantitet 0.5 g
Löslighetsinformation Soluble in water 1360mg/L 25°C.
Formel vikt 149.15
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.