Läs mer
6-Aminopyridin-2-karboxylsyra, 95 %
Produktkod. 11345265
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11345265 1 g 1g
11335265 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11345265 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31861.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 23628-31-1 | C6H6N2O2 | 138,13 g/mol
Det är en viktig råvara i organisk syntes, jordbruksfält och i färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Det är en viktig råvara i organisk syntes, jordbruk och
i färgämnen.
Löslighet Löslig i varmt vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23628-31-1
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.13
MDL-nummer MFCD00233711
InChI-nyckel NMCKJFCJIHCHIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminopicolinic acid, 2-aminopyridine-6-carboxylic acid, 6-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-2-picolinic acid, 6-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-amino, 2-amino-6-pyridinecarboxylic acid, picolinic acid, 6-amino, pubchem7686, acmc-209g4h
PubChem CID 351652
IUPAC-namn 6-aminopyridin-2-karboxylsyra
LEDER NC1=CC=CC(=N1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt ∽295 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten.
Formel vikt 138.13
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.