missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Aminopyridine-3-carboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Aminopyridine-3-carboxaldehyde |
| CAS | 69879-22-7 |
| Molekylformel | C6 H6 N2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxaldehyde, 6-amino-, 6-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-Aminonicotinaldehyde, 6-Aminopyridine-3-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H,(H2,7,8) |
| LEDER | Nc1ccc(C=O)cn1 |
| IUPAC-namn | 6-aminopyridine-3-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.125 |
| Formel vikt | 122.048 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?