Läs mer
6-aminokinolin, 98 %
Produktkod. 11373267
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373267 1 g 1g
11383267 5 g 5g
11393267 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11373267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13819.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 580-15-4 | C9H8N2 | 144,177 g/mol
6-aminokinolin användes som en intern standard för att bestämma serumnikotin och kotinin samtidigt genom att använda högpresterande vätskekromatografi (HPLC)-fluorometrisk detektion med ett ultraviolett-fotobestrålningssystem efter kolumn. Det användes också som ett fluorescerande derivatiseringsmedel för detektering av biokemikalier och i syntesen av tertiär N-metylerad enaminonesa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-aminokinolin användes som en intern standard för att bestämma serumnikotin och kotinin samtidigt genom att använda högpresterande vätskekromatografi (HPLC)-fluorometrisk detektion med ett ultraviolett-fotobestrålningssystem efter kolumn. Det användes också som ett fluorescerande derivatiseringsmedel för detektering av biokemikalier och i syntesen av tertiär N-metylerad enaminonesa.
Löslighet
Löslig i metanol, kloroform, etanol och bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 580-15-4
Molekylformel C9H8N2
Molekylvikt (g/mol) 144.177
MDL-nummer MFCD00006803
InChI-nyckel RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminoquinoline, 6-quinolinamine, quinoline, 6-amino, quinolin-6-ylamine, 6-quinolylamine, ccris 1681, 6 aminoquinoline, 3kqp, 6-amino quinoline, quinoline-6-amine
PubChem CID 11373
IUPAC-namn kinolin-6-amin
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminoquinoline
Smältpunkt 115°C to 119°C
Kokpunkt 146°C (0.3 mmHg)
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 113320
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol,chloroform,ethanol,and benzene. Insoluble in water.
Formel vikt 144.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.