Läs mer
6-aminokinolin, 98 %
Produktkod. 15137422 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15137422 25 g Glasflaska 25g
15117422 1 g Glasflaska 1g
15107422 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15137422 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369640250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
CAS: 580-15-4 | C9H8N2 | 144,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 580-15-4
Molekylformel C9H8N2
Molekylvikt (g/mol) 144.18
InChI-nyckel RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminoquinoline, 6-quinolinamine, quinoline, 6-amino, quinolin-6-ylamine, 6-quinolylamine, ccris 1681, 6 aminoquinoline, 3kqp, 6-amino quinoline, quinoline-6-amine
PubChem CID 11373
IUPAC-namn kinolin-6-amin
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminoquinoline
Smältpunkt 115,0 °C till 119,0 °C
Kokpunkt 192,0 °C till 195,0 °C (14,0 mmHg)
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 22, V,10, 303
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, bensen, dietyleter, heptan
Formel vikt 144.18
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Aminoquinoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.