Läs mer
6-aminokinolin, TRC
Produktkod. 30310406
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30310406 1 g
1 options
Produktkod. 30310406 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6291601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminoquinoline
CAS 580-15-4
Molekylformel C9 H8 N2
Kvantitet 1 g
Synonym (Quinolin-6-yl)amine, 6-Quinolylamine, NSC 58388
InChI formel InChI=1S/C9H8N2/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H,10H2
LEDER Nc1ccc2ncccc2c1
IUPAC-namn Kinolin-6-amin
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Formel vikt 144.0687