Läs mer
6-aminokinonolyl-N-hydroxysuccinimidylkarbamat (90 %), TRC
Produktkod. 17904365
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17904365 10 mg
30138244 250 mg
17991805 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17904365 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA62914010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148757-94-2
Molekylformel C14 H11 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 285.25
Synonym N-6-Quinolinylcarbamic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 1-[[(6-Quinolinylamino)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, AHC Reagent, AccQ.Fluor, AccQTag;
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) N-kinolin-6-ylkarbamat
LEDER O=C(Nc1ccc2ncccc2c1)ON3C(=O)CCC3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl Carbamate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11N3O4/c18-12-5-6-13(19)17(12)21-14(20)16-10-3-4-11-9(8-10)2-1-7-15-11/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,16,20)
Formel vikt 285.075