Läs mer
6-aminouracil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352106
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352106 100 g 100g
11362106 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03332.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 873-83-6 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-83-6
Molekylformel C4H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 127.10
MDL-nummer MFCD00006071
InChI-nyckel LNDZXOWGUAIUBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminouracil, 4-amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 6-aminopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-aminouracil, 6-aminopyrimidine-2,4-diol, 6-amino-2,4-pyrimidinediol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-amino, uracil, 6-amino, cytosine, 6-hydroxy, 6-amino-2,4-dihydroxypyrimidine
PubChem CID 70120
IUPAC-namn 6-amino-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
LEDER NC1=CC(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Aminouracil
Smältpunkt 360°C
Beilstein 120491
Kvantitet 100 g
Odör Odorless
Formel vikt 127.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.